5-Amino-1,2,3,4-tetrahidroftalazina-1,4-diona 98%, puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
153850050
153850250
153850010
153851000
ACRO153850050EA
104
EUR
ACRO153850050
ACRO153850250
ACRO153850010
ACRO153851000
5-Amino-1,2,3,4-tetrahidroftalazina-1,4-diona 98%, puro
5-Amino-1,2,3,4-tetrahidroftalazina-1,4-diona
Formula:
C₈H₇N₃O₂ Pto. de fusión: 319…320 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006890 Núm. CAS: 521-31-3 EINECS: 208-309-4 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Yellow to yellow-green to beige Powder and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
Solubility | (2 % in 1 N NaOH) Clear yellow to yellow-green |
Titration excess NaOH | ≥97.5 % |