5-Amino-1,2,3,4-tetrahidroftalazina-1,4-diona 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A14597.06
A14597.14
A14597.22
A14597.06EA
70.8
EUR
A14597.06
A14597.14
A14597.22
5-Amino-1,2,3,4-tetrahidroftalazina-1,4-diona 98%
5-Amino-1,2,3,4-tetrahidroftalazina-1,4-diona
Purity: 98%
CAS No.: 521-31-3
Molecular Formula: C8H7N3O2
Formula Weight: 177.16
Odour: Odourless
Melting Point: 325-330°
Beilstein Reference: 383929
Merck Reference: 14,5600
MDL No.: MFCD00006890
Formula:
C₈H₇N₃O₂ Pto. de fusión: 325…330 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006890 Núm. CAS: 521-31-3 EINECS: 208-309-4 Índice Merck: 14,5600 |