2,3-Dihidroftalazina-1,4-diona 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
131061000 131060250
ACRO131061000EA 98.1 EUR
ACRO131061000 ACRO131060250
2,3-Dihidroftalazina-1,4-diona 99%
2,3-Dihidroftalazina-1,4-diona
Formula: C₈H₆N₂O₂
Pto. de fusión: >300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006888
Núm. CAS: 1445-69-8
EINECS: 215-893-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1 %
Titration with NaOH 98.5 to 101.5 % (On dried substance)