2,3-Dihidroftalazina-1,4-diona ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
A14615.09
A14615.18
A14615.09EA
25.8
EUR
A14615.09
A14615.18
2,3-Dihidroftalazina-1,4-diona ≥98%
2,3-Dihidroftalazina-1,4-diona
Purity: 98%
CAS No.: 1445-69-8
Molecular Formula: C8H6N2O2
Formula Weight: 162.15
Melting Point: 342-345°
Beilstein Reference: 135926
Formula:
C₈H₆N₂O₂ Pto. de fusión: 342…345 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006888 Núm. CAS: 1445-69-8 EINECS: 215-893-4 |