1-Chloro-4-phenylphthalazine 96%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
H33125.03
H33125.06
H33125.03EA
107
EUR
H33125.03
H33125.06
1-Chloro-4-phenylphthalazine 96%
1-Chloro-4-phenylphthalazine
Purity: 96%
CAS No.: 10132-01-1
Molecular Formula: C14H9ClN2
Formula Weight: 240.69
Melting Point: 158-159°
MDL No.: MFCD00524786
Formula:
C₁₄H₉ClN₂ MW: 240,69 g/mol Pto. de fusión: 158…159 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00524786 Núm. CAS: 10132-01-1 |