Oftasccina
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
410630050 410630250
ACRO410630050EA 151 EUR
ACRO410630050 ACRO410630250
Oftasccina
Oftasccina
Formula: C₃₀H₂₆N₂O₁₃
Pto. de fusión: 200 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005049
Núm. CAS: 1461-15-0
EINECS: 215-957-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to orange-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies
Suitability (for Ca determination) Passes test