p-Menta-1(6),8-dien-2-ol ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
p-Mentha-6,8-dien-2-ol, (5R)-5-Isopropenyl-2-methyl-2-cyclohexenol
B20636.09
B20636.18
B20636.30
B20636.09EA
69.2
EUR
B20636.09
B20636.18
B20636.30
p-Menta-1(6),8-dien-2-ol ≥97%
p-Menta-1(6),8-dien-2-ol
Purity: 97%
CAS No.: 99-48-9
Molecular Formula: C10H16O
Formula Weight: 152.24
Flash Point: 98°(209°F)
Refractive Index: 1.4960
Boiling Point: 227°
Beilstein Reference: 6269416
MDL No.: MFCD00869995
Formula:
C₁₀H₁₆O MW: 152.24 g/mol Pto. Ebullición: 227 °C Densidad: 0.96 Pto. de inflamación: 98 °C (209 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00869995 Núm. CAS: 99-48-9 EINECS: 202-757-4 |