Cinta, vinilo, industrial
Proveedor: MICRONOVA
47B-12WH 47B-34WH 47B-3WH 47B-14BL 47B-12BL 47B-12TR 47B-12DB 47B-12RE 47B-2OR 47B-12OR 47B-2LG 47B-12DG 47B-12YE 47B-1TR 47B-1YE 47B-12WHIRM 47B-1DB 47B-1RE 47B-1DG 47B-15WH 47B-2DB 47B-2DG 47B-2TR 47B-2YE
817-0226EA 13.9 EUR
817-0226 817-0254 817-0260 817-0228 817-0219 817-0225 817-0221 817-0224 817-0244 817-0223 817-0243 817-0222 817-0227 817-0236 817-0237 817-0487 817-0488 817-0490 817-0489 MICR47B-15WH MICR47B-2DB MICR47B-2DG MICR47B-2TR MICR47B-2YE
Cinta, vinilo, industrial
Cintas
Procesadas en un entorno controlado, las cintas van enrolladas en un núcleo de plástico y envasadas individualmente. Son ideales para aplicar cinta a ruedas y para codificar por colores, por ejemplo, para la identificación de frascos.
  • Se adhiere con firmeza sin dejar rastro de adhesivo
  • Se puede escribir en ella con rotuladores para sala limpia
  • Disponible en varios colores
Length: 32,9 m