VWR®, Labelling Tapes, Wafer Box Sealing
Proveedor: VWR Collection
817-0100EA 24 EUR
817-0100 817-0095 817-0059 817-0063 817-0065 817-0101 817-0096 817-0099 817-0097 817-0098 817-0152
VWR®, Labelling Tapes, Wafer Box Sealing
Cintas
El reverso de polietileno con adhesivo acrílico proporciona baja desgasificación y un fácil despegue sin dejar restos. Procesadas en un entorno controlado, las cintas van enrolladas en un núcleo de plástico y envasadas individualmente.
  • Sobreetiquetado (para proteger etiquetas de papel)
  • Mantenimiento
  • Codificación por colores
Processed in a controlled environment, tapes are wound on a plastic core and single-bagged.
Length: 32,9 m
Different colours available.