VWR®, Marcos para alfombras PureStep
Proveedor: VWR Collection
115-1296EA 202 EUR
115-1296 115-1287 115-1288 115-1289 115-1290 115-1291 115-1292 115-2471
VWR®, Marcos para alfombras PureStep
Alfombrillas Marco para alfombra
Estos marcos están diseñados para usarlos con alfombras PureStep con el fin de crear un sistema ideal para cualquier zona crítica que no permita la adhesión directa a la superficie del suelo. Los marcos están fabricados con un material de base de poliestireno duro y rígido combinado con un fondo antideslizante que mantiene la alfombra en su sitio en casi cualquier superficie.
  • Protegen el suelo de los residuos adhesivos de las alfombras
  • Reducen el riesgo de resbalones y caídas
  • Piezas antideslizantes fabricadas con polímero revestido con tejido de poliéster
  • Antimicrobianos por naturaleza, son resistentes al moho y el mildiu
Información para pedidos: Adhesive mats are sold separately.