Buretas automáticas, modelo Schilling, PMMA, clase B
Proveedor: witeg Labortechnik
7.010.125 7.010.150
661-2405EA 105 EUR
661-2405 661-2410
Buretas automáticas, modelo Schilling, PMMA, clase B
Buretas
Buretas automáticas, clase DIN-B, graduación de línea corta, plástico transparente (PMMA).
  • Pulsador que permite una valoración precisa
  • Completo con depósito de polietileno
  • Incluye una base estable
  • Punto cero automático
Tiempo de entrega del líquido de 30 a 60 segundos, sin tiempo de espera.