Buretas, llave de paso lateral, Schellbach, con certificado individual USP o certificado de calibración DAkkS, BLAUBRAND
Proveedor: Brand
USP13844 USP13847 USP13848 DAKKS13848 DAKKS13847 DAKKS13844
BRNDUSP13844EA 201 EUR
BRNDUSP13844 BRNDUSP13847 BRNDUSP13848 BRNDDAKKS13848 BRNDDAKKS13847 BRNDDAKKS13844
Buretas, llave de paso lateral, Schellbach, con certificado individual USP o certificado de calibración DAkkS, BLAUBRAND
Buretas
Vidrio de borosilicato 3.3, husillo de PTFE, clase AS.
  • Calibrado para entregar 'TD, Ex'
  • Raya Schellbach, marcas anulares en las principales graduaciones
  • Las marcas e inscripciones en esmalte azul de alto contraste representan la combinación óptima de resistencia y legibilidad
Longitud: 800 mm
Length: 800 mm
Certificaciones: DIN EN ISO 385