Acetona ≥99.8%, SupraSolv® for GC-MS, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Propanona
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.00658.2500 1.00658.1000
1.00658.2500EA 150 EUR
1.00658.2500 1.00658.1000
Acetona ≥99.8%, SupraSolv® for GC-MS, Supelco®
Acetona
Formula: CH₃COCH₃
Pto. Ebullición: 56,2 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –95,4 °C
Densidad: 0,792 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: <–20 °C (copa cerrada)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008765
Núm. CAS: 67-64-1
EINECS: 200-662-2
UN: 1090
ADR: 3,II
IR: 01-2119471330-49
Índice Merck: 13,00067
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3de5d8e3bf7a94692d684c8f0ccdfb8500fde76d&vid=24fb2e0ec86974b1803780c7d5b23804a085df64&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Purity (GC) =99.8%
Identity(IR) Conforms
Evaporation Residue = 3.0 mg/l
Water = 0.05%
Color =10 Hazen
GC/MSD (retention range n-undecane to n-tetracontane, scanning area 30-600 amu, individual signals (n-tetradecane standard)) = 3ng/ml
Suitability Residue Analysis
ESPECIFICACIONES
Environmentally Preferable Safer Human and Environmental Health
Certificación ambiental Chem21 Solvent Selection Guide recommended after discussion