Ciclohexano ≥99.8%, SupraSolv® for GC-MS
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Hexahydrobenzene, Hexamethylene
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.00667.1000 1.00667.2500
1.00667.1000EA 102 EUR
1.00667.1000 1.00667.2500
Ciclohexano ≥99.8%, SupraSolv® for GC-MS
Ciclohexano
Formula: C₆H₁₂
MW: 84.16 g/mol
Pto. Ebullición: 81
Pto. de fusión: 7
Densidad: 0.7785 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: –18 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003814
Núm. CAS: 110-82-7
EINECS: 203-806-2
UN: 1145
ADR: 3 II
Índice Merck: 13,02752
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8a1e51ba998bef126804c3fd25b361be72cd9545&vid=d1e7f75d9f2a944eb15a7740c5254588cc9a4e67&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Purity (GC) =99.8%
Identity(IR) Conforms
Evaporation Residue = 3.0 mg/l
Water = 0.01%
Color =10 Hazen
GC/MSD (retention range n-undecane to n-tetracontane, scanning area 30-600 amu, individual signals (n-tetradecane standard)) = 3ng/ml
Suitability Residue Analysis