Deuterio óxido Isotope_(99.90% D) NMR
Proveedor: VWR Chemicals
Sinónimos: Agua-D2
84541.0500EA 2160 EUR
84541.0500 84541.0011 84541.0025 84541.0100
Deuterio óxido Isotope_(99.90% D) NMR
Deuterio óxido
Formula: D₂O
MW: 20 g/mol
Pto. Ebullición: 101.3 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 3.8 °C
Densidad: 1.1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00044636
Núm. CAS: 7789-20-0
EINECS: 232-148-9
Índice Merck: 12,02984
Order Now
Resultados test especificaciones
Enriquecimient.isotóp(FT NMR 400 MHz)(D) Min. 99.90 %
1H-NMR Conforms to reference