2-Bromo-5-iodotolueno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B3099-25G B3099-5G
TCIAB3099-25GEA 215 EUR
TCIAB3099-25G TCIAB3099-5G
2-Bromo-5-iodotolueno ≥98.0% (por GC)
2-Bromo-5-iodotolueno
Formula: C₇H₆BrI
Número MDL: MFCD00070749
Núm. CAS: 202865-85-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6b05691f361fe11df27a9e67fdfcc2f67a2a6946&vid=6b05691f361fe11df27a9e67fdfcc2f67a2a6946&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %