3,7-Dihidro-3-isobutil-1-metil-1H-purina-2,6-diona
Proveedor: Cayman Chemical
|
Atención
|
Sinónimos:
IBMX
13347-100
13347-250
13347-500
CAYM13347-100EA
55
EUR
CAYM13347-100
CAYM13347-250
CAYM13347-500
3,7-Dihidro-3-isobutil-1-metil-1H-purina-2,6-diona
3,7-Dihidro-3-isobutil-1-metil-1H-purina-2,6-diona
Formula:
C₁₀H₁₄N₄O₂ MW: 222.25 g/mol Pto. de fusión: 200…201 °C |
Número MDL:
MFCD00005584 Núm. CAS: 28822-58-4 EINECS: 249-259-3 |