4-Fluoro-3-(trifluorometil)fenol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 2-Fluoro-5-hydroxybenzotrifluoride, 4-Fluoro-3-trifluoromethylphenol
F0754-25G F0754-5G
TCIAF0754-25GEA 162 EUR
TCIAF0754-25G TCIAF0754-5G
4-Fluoro-3-(trifluorometil)fenol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-Fluoro-3-(trifluorometil)fenol
Formula: C₇H₄F₄O
MW: 180,1 g/mol
Pto. Ebullición: 86°C
Pto. de inflamación: 79°C
Número MDL: MFCD00043875
Núm. CAS: 61721-07-1
EINECS: 432-560-0
UN: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2c62b6cd800229603d5d19eedcd6a52ffa01e6b7&vid=2c62b6cd800229603d5d19eedcd6a52ffa01e6b7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %