Reactivo de Nessler
Proveedor: Lovibond
Peligro
465200 465201
LOVI465200EA 26.1 EUR
LOVI465200 LOVI465201
Reactivo de Nessler
Reactivo de Nessler
Pto. Ebullición: ∼100 °C (1013 hPa)
Densidad: 1,2 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00049656
Núm. CAS: 7783-33-7
UN: 2922
ADR: 8,II