Reactivo de Nessler
Proveedor: PROLABO CMP
Peligro
Sinónimos: Potassium mercuric Iodide, Potassium tetraiodomercurate, Nota 1, Mercury (II) potassium iodide, Potassium tetraiodomercurate – Potassium hydroxide solution
85223.260 85223.290
PRLS85223.260EA 0 EUR
PRLS85223.260 PRLS85223.290
Reactivo de Nessler
Reactivo de Nessler
Pto. Ebullición: ∼100 °C (1013 hPa)
Densidad: 1,2 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00049656
Núm. CAS: 7783-33-7
UN: 2922
ADR: 8,II