3-Metoxitiobenzamida
Proveedor: Cayman Chemical
Sinónimos: 3-Methoxybenzothioamide, 3-Methoxybenzenecarbothioamide
10553-500 10553-1 10553-5
CAYM10553-500EA 29.7 EUR
CAYM10553-500 CAYM10553-1 CAYM10553-5
3-Metoxitiobenzamida
3-Metoxitiobenzamida
Formula: C₈H₉NOS
Número MDL: MFCD04627361
Núm. CAS: 64559-06-4