2,3-Dicloroanísol ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 1,2-Dichloro-3-methoxybenzene
D2306-25G D2306-500G
TCIAD2306-25GEA 38 EUR
TCIAD2306-25G TCIAD2306-500G
2,3-Dicloroanísol ≥97.0% (por GC)
2,3-Dicloroanísol
Formula: C₇H₆Cl₂O
Pto. Ebullición: 128 °C (20 -rr)
Pto. de fusión: 31…34 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000545
Núm. CAS: 1984-59-4
EINECS: 217-853-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a89d372e9ceed4a7b7909da95844b46463447b65&vid=b64ca5a0b302d51e7e7fa28e43ed27cfc747bc03&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to lump
Purity (GC) min. 97.0 %