4-Aminobenzamidoxima
Proveedor: Cayman Chemical
Sinónimos: 4-Aminobenzamide oxime, 4-Amino-N'-hydroxybenzimidamide
11053-500 11053-5 11053-1
CAYM11053-500EA 48.4 EUR
CAYM11053-500 CAYM11053-5 CAYM11053-1
4-Aminobenzamidoxima
4-Aminobenzamidoxima
Formula: C₇H₉N₃O
Número MDL: MFCD08061151
Núm. CAS: 277319-62-7