2,6-Diethylphenyl isocyanate ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Purity: 98+%
CAS No.: 20458-99-5
Molecular Formula: C11H13NO
Formula Weight: 175.23
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 104°(219°F)
Refractive Index: 1.5260
Boiling Point: 114-115°/1mm
Beilstein Reference: 2641462
UN No.: 2206
MDL No.: MFCD00019912
Formula:
C₁₁H₁₃NO Pto. Ebullición: 114…115 °C (1 mmHg) Densidad: 1,014 Pto. de inflamación: 104 °C (219 °F) |
Número MDL:
MFCD00019912 Núm. CAS: 20458-99-5 ADR: 6.1,III |