Fosfonato de di-terc-butilo ≥95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Di-tert-butyl phosphite
30233.03
30233.06
30233.14
30233.03EA
39.4
EUR
30233.03
30233.06
30233.14
Fosfonato de di-terc-butilo ≥95%
Fosfonato de di-terc-butilo
Purity: 95%
CAS No.: 13086-84-5
Molecular Formula: C8H19O3P
Formula Weight: 194.21
Physical Form: Liquid
Density: 0.995
Refractive Index: 1.4200
Sensitivity: Air and Moisture Sensitive
Boiling Point: 66-68°/0.5mm
Solubility: Soluble in organic solvents
MDL No.: MFCD00014999
As a solvent, as an antioxidant, and as an intermediate
Formula:
C₈H₁₉O₃P MW: 194.21 g/mol Pto. Ebullición: 66…68 °C (0.5 mmHg) Densidad: 0.995 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00995019 Núm. CAS: 13086-84-5 EINECS: 235-996-8 |