Tripalmitin (glycerol tripalmitate) 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Propane-1,2,3-triyl tripalmitate, Tripalmitin, Glycerol tripalmitate
215670050 215670250 215670010
ACRO215670050EA 128 EUR
ACRO215670050 ACRO215670250 ACRO215670010
Tripalmitin (glycerol tripalmitate) 99%
Tripalmitin (glycerol tripalmitate)
Formula: C₅₁H₉₈O₆
MW: 807,34 g/mol
Pto. Ebullición: 315 °C
Pto. de fusión: 65…68 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00008995
Núm. CAS: 555-44-2
EINECS: 209-098-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to almost white Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 %