Tripalmitin (glycerol tripalmitate) ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: Propane-1,2,3-triyl tripalmitate, Tripalmitin, Glycerol tripalmitate
A10922.06 A10922.14 A10922.03
A10922.06EA 119 EUR
A10922.06 A10922.14 A10922.03
Tripalmitin (glycerol tripalmitate) ≥98%
Tripalmitin (glycerol tripalmitate)
Purity: 98% CAS No.: 555-44-2 Molecular Formula: C51H98O6 Formula Weight: 807.34 Melting Point: 60-64° MDL No.: MFCD00008995
Formula: C₅₁H₉₈O₆
MW: 807,34 g/mol
Pto. de fusión: 60…64 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00008995
Núm. CAS: 555-44-2
EINECS: 209-098-1