Tristearin (glycerol tristearate) ~65%, off-white powder, grado técnico
Proveedor: MP Biomedicals
0210313125 0210313105 0210313180
ICNA0210313125EA 395 EUR
ICNA0210313125 ICNA0210313105 ICNA0210313180
Tristearin (glycerol tristearate) ~65%, off-white powder, grado técnico
Tristearin (glycerol tristearate)
Soluble in chloroform (100 mg/ml - clear, almost colourless solution), benzene or hot alcohol; insoluble in water or cold alcohol.
Soluble in chloroform (100 mg/ml - clear, almost colourless solution), benzene or hot alcohol; insoluble in water or cold alcohol.
Formula: C₅₇H₁₁₀O₆
Pto. de fusión: 53…56 °C (lit.)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00036230
Núm. CAS: 555-43-1
EINECS: 209-097-6