terc-Butilmalonato de dietilo ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
L09131.06 L09131.14
L09131.06EA 151 EUR
L09131.06 L09131.14
terc-Butilmalonato de dietilo ≥97%
terc-Butilmalonato de dietilo
Purity: 97% CAS No.: 759-24-0 Molecular Formula: C11H20O4 Formula Weight: 216.28 Flash Point: 90°(194°F) Refractive Index: 1.4250 Boiling Point: 102-104°/11mm Beilstein Reference: 1781709 MDL No.: MFCD00009152
Formula: C₁₁H₂₀O₄
MW: 216.28 g/mol
Pto. Ebullición: 102…104 °C (11 mmHg)
Densidad: 0.978
Pto. de inflamación: 90 °C (194 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009152
Núm. CAS: 759-24-0
EINECS: 212-067-5