Ethyl phenylglyoxylate 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
410350050 410350250
ACRO410350050EA 28.2 EUR
ACRO410350050 ACRO410350250
Ethyl phenylglyoxylate 95%
Ethyl phenylglyoxylate
Formula: C₁₀H₁₀O₃
Pto. Ebullición: 138…139 °C (18 mmHg)
Pto. de inflamación: 113 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009120
Núm. CAS: 1603-79-8
EINECS: 216-504-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to green Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5150 to 1.5170 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %