Ethyl phenylglyoxylate ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
B25292.06 B25292.14 B25292.22
B25292.06EA 31.1 EUR
B25292.06 B25292.14 B25292.22
Ethyl phenylglyoxylate ≥98%
Ethyl phenylglyoxylate
Purity: 98% CAS No.: 1603-79-8 Molecular Formula: C10H10O3 Formula Weight: 178.19 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5160 Boiling Point: 138-139°/18mm MDL No.: MFCD00009120
Formula: C₁₀H₁₀O₃
Pto. Ebullición: 138…139 °C (18 mmHg)
Densidad: 1,122
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009120
Núm. CAS: 1603-79-8
EINECS: 216-504-0