Methyl phenylglyoxylate 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Methyl benzoylformate, Methyl 2-oxo-2-phenylacetate
126370250 126370050
ACRO126370250EA 95.6 EUR
ACRO126370250 ACRO126370050
Methyl phenylglyoxylate 99%
Methyl phenylglyoxylate
Formula: C₉H₈O₃
Pto. Ebullición: 246…248 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 16 °C
Densidad: 1,15 g/cm³
Pto. de inflamación: 77 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008443
Núm. CAS: 15206-55-0
EINECS: 239-263-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5250 to 1.5280 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Substance darkened by H2SO4 Passes test