Carburo de hafnio ≥99.5% (metals basis excluding Zr) (max. 1% Zr)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
12567.09
12567.18
12567.30
12567.09EA
95.4
EUR
12567.09
12567.18
12567.30
Carburo de hafnio ≥99.5% (metals basis excluding Zr) (max. 1% Zr)
Carburo de hafnio
Purity: 99.5%
CAS No.: 12069-85-1
Molecular Formula: CHf
Formula Weight: 190.54
Physical Form: -325 Mesh Powder
Density: 12.2
Appearance: Black
Odour: Odourless
Melting Point: 3890°
UN No.: 3178
MDL No.: MFCD00016126
Formula:
CHf Pto. de fusión: 3890 °C Densidad: 12,2 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00016126 Núm. CAS: 12069-85-1 EINECS: 235-114-1 UN: 3178 ADR: 4.1,III |