Carburo de niobio ≥99% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
12147.14 12147.22
12147.14EA 77.2 EUR
12147.14 12147.22
Carburo de niobio ≥99% (metals basis)
Carburo de niobio
Purity: 99+% CAS No.: 12069-94-2 Molecular Formula: NbC Formula Weight: 104.91 Physical Form: 10 Micron Powder Density: 7.60 Melting Point: 3500° UN No.: 3178 MDL No.: MFCD00016237
Formula: CNb
Pto. de fusión: 3500 °C
Densidad: 7,60
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00016237
Núm. CAS: 12069-94-2
EINECS: 235-117-8
UN: 3178
ADR: 4.1,III