Carburo de dimolibdeno ≥99.5% (metals basis)
Proveedor: Thermo Scientific
12192.22
12192.36
12192.22EA
143
EUR
12192.22
12192.36
Carburo de dimolibdeno ≥99.5% (metals basis)
Carburo de dimolibdeno
Purity: 99.5%
CAS No.: 12069-89-5
Molecular Formula: Mo2C
Formula Weight: 203.91
Physical Form: -325 Mesh Powder
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00014218
Formula:
CMo₂ MW: 203,89 g/mol Pto. de fusión: 2687 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00014218 Núm. CAS: 12069-89-5 EINECS: 235-115-7 |