Sodio hidróxido-D 40% (w/w) in D₂O para espectroscopia RMN (D₂O 99+ atom%D)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
175470500 175470100
ACRO175470500EA 158 EUR
ACRO175470500 ACRO175470100
Sodio hidróxido-D 40% (w/w) in D₂O para espectroscopia RMN (D₂O 99+ atom%D)
Sodio hidróxido-D
Formula: NaOD
Densidad: 1,46 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00037669
Núm. CAS: 14014-06-3
EINECS: 237-825-2
UN: 1824
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Solution
D-Enrichment ≥99.0 %
Concentration 40 to 42 % w/w
HPLC ≥95.0 %