2-(2-Bromoacetyl)thiophene ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
H51060.03
H51060.06
H51060.03EA
293
EUR
H51060.03
H51060.06
2-(2-Bromoacetyl)thiophene ≥97%
2-(2-Bromoacetyl)thiophene
Purity: 97%
CAS No.: 10531-41-6
Molecular Formula: C6H5BrOS
Formula Weight: 205.07
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Odour: Pungent
Boiling Point: 127-130°/7mm
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD02677721
Formula:
C₆H₅BrOS Pto. Ebullición: 127…130 °C (7 mmHg) Pto. de fusión: 29…33 °C Densidad: 1,62 |
Número MDL:
MFCD02677721 Núm. CAS: 10531-41-6 UN: 3261 ADR: 8,II |