Phenylglyoxylic acid 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Oxo-2-phenylacetic acid, Benzoylformic acid
105760050 105760250 105761000
ACRO105760050EA 35 EUR
ACRO105760050 ACRO105760250 ACRO105761000
Phenylglyoxylic acid 97%
Phenylglyoxylic acid
Formula: C₈H₆O₃
MW: 150.13 g/mol
Pto. de fusión: 60…69 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002575
Núm. CAS: 611-73-4
EINECS: 210-278-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 60 to 69 °C
Titration with NaOH ≥96.0 %
GC ≥98.0 %