Phenylglyoxylic acid ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Oxo-2-phenylacetic acid, Benzoylformic acid
L00648.06
L00648.14
L00648.06EA
34.2
EUR
L00648.06
L00648.14
Phenylglyoxylic acid ≥98%
Phenylglyoxylic acid
Purity: 98%
CAS No.: 611-73-4
Molecular Formula: C8H6O3
Formula Weight: 150.13
Melting Point: 62-67°
Boiling Point: 147-151°/12mm
MDL No.: MFCD00002575
Formula:
C₈H₆O₃ Pto. Ebullición: 147…151 °C (12 mmHg) Pto. de fusión: 62…67 °C Densidad: 1,38 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002575 Núm. CAS: 611-73-4 EINECS: 210-278-7 |