3-(4-Hidroxifenil)propiononitrilo ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
3-(4-Hydroxyphenyl)propionitrile
L07934.03
L07934.06
L07934.03EA
47.7
EUR
L07934.03
L07934.06
3-(4-Hidroxifenil)propiononitrilo ≥98%
3-(4-Hidroxifenil)propiononitrilo
Purity: 98%
CAS No.: 17362-17-3
Molecular Formula: C9H9NO
Formula Weight: 147.18
Melting Point: 54-58°
Boiling Point: 166°/8mm
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00016492
Formula:
C₉H₉NO MW: 147,18 g/mol Pto. Ebullición: 166 °C (8 mmHg) Pto. de fusión: 54…58 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00016492 Núm. CAS: 17362-17-3 EINECS: 241-393-0 UN: 3439 ADR: 6.1,III |