α-D-Glucopiranósido de metilo ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
α-D-Methylglucoside, (2R,3S,4S,5R,6S)-2-(Hydroxymethyl)-6-methoxytetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol
A12484.22
A12484.36
A12484.22EA
36.2
EUR
A12484.22
A12484.36
α-D-Glucopiranósido de metilo ≥98%
α-D-Glucopiranósido de metilo
Purity: 98+%
CAS No.: 97-30-3
Molecular Formula: C7H14O6
Formula Weight: 194.18
Melting Point: 166-171°
Solubility: Soluble in water. Insoluble in ether
Beilstein Reference: 81568
Merck Reference: 14,6080
Optical Rotation: +159° (c=10 in water)
MDL No.: MFCD00064086
Formula:
C₇H₁₄O₆ MW: 194,18 g/mol Pto. de fusión: 166…171 °C Densidad: 1,460 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00064086 Núm. CAS: 97-30-3 EINECS: 202-571-3 Índice Merck: 14,6080 |