D-Glucopiranósido de metilo zS, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
MQ200
8.40024.0005 8.40024.0100
8.40024.0005EA 28.4 EUR
8.40024.0005 8.40024.0100
D-Glucopiranósido de metilo zS, Sigma-Aldrich®
D-Glucopiranósido de metilo
Formula: C₇H₁₄O₆
Núm. CAS: 3149-68-6
EINECS: 221-581-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 600 g/l (25 °C)
Melting Point 155 - 165 °C
Molar Mass 194.18 g/mol
Bulk Density 400 kg/m3