Ácido carminico 70-90%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
346630010 346630050
ACRO346630010EA 107 EUR
ACRO346630010 ACRO346630050
Ácido carminico 70-90%
Ácido carminico
Formula: C₂₂H₂₀O₁₃
Pto. de fusión: 136 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00167028
Núm. CAS: 1260-17-9
EINECS: 215-023-3
UN: 3147
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Red Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥70 %