Carmín alum lake of carminic acid, pure, high purity tinción biológica
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
CI 75470
190200050
190200250
190201000
ACRO190200050EA
78.3
EUR
ACRO190200050
ACRO190200250
ACRO190201000
Carmín alum lake of carminic acid, pure, high purity tinción biológica
Carmín
Formula:
C₂₂H₂₀O₁₃ MW: 492,389 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00167028 Núm. CAS: 1390-65-4 EINECS: 215-724-4 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Dark red to purple Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
UV spectrum | Complies |
Assay | ≥42.0 % (Carminic acid) |
Loss on drying | ≤20 % |
Ash | ≤12 % |