Carmín alum lake of carminic acid, puro, certified
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: CI 75470
404140250 404141000
ACRO404140250EA 175 EUR
ACRO404140250 ACRO404141000
Carmín alum lake of carminic acid, puro, certified
Carmín
Formula: C₂₂H₂₀O₁₃
MW: 492,389 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00167028
Núm. CAS: 1390-65-4
EINECS: 215-724-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Dark red Powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies
BSC Certification Passes