α-D-Glucopiranósido de 4-nitrofenilo 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: 4-Nitrophenyl α-D-glucopyranoside, (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(Hydroxymethyl)-6-(4-nitrophenoxy)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol, 4-Nitrophenyl a-D-glucopyranoside
337150050 337150010 337150250
ACRO337150050EA 301 EUR
ACRO337150050 ACRO337150010 ACRO337150250
α-D-Glucopiranósido de 4-nitrofenilo 99%
α-D-Glucopiranósido de 4-nitrofenilo
Formula: C₁₂H₁₅NO₈
MW: 301.25 g/mol
Pto. de fusión: 204…218 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00064088
Núm. CAS: 3767-28-0
EINECS: 223-189-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.5 % (K.F.)
Solubility (2% in methanol) Clear to slightly hazy colorless to green-yellow solution
HPLC ≥98.5 %
Specific optical rotation +210° to +220° (20°C, 589 nm) (c=1, water)
Impurity ≤0.1 % (p-Nitrophenol)