α-D-Glucopiranósido de 4-nitrofenilo ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
4-Nitrophenyl α-D-glucopyranoside, (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(Hydroxymethyl)-6-(4-nitrophenoxy)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol, 4-Nitrophenyl a-D-glucopyranoside
L10070.03
L10070.06
L10070.03EA
80.7
EUR
L10070.03
L10070.06
α-D-Glucopiranósido de 4-nitrofenilo ≥98%
α-D-Glucopiranósido de 4-nitrofenilo
Purity: 98+%
CAS No.: 3767-28-0
Molecular Formula: C12H15NO8
Formula Weight: 301.25
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 206-207°
Beilstein Reference: 92212
Optical Rotation: +218° (c=0.5 in water)
MDL No.: MFCD00064088
Formula:
C₁₂H₁₅NO₈ MW: 301,25 g/mol Pto. de fusión: 206…207 °C |
Número MDL:
MFCD00064088 Núm. CAS: 3767-28-0 EINECS: 223-189-3 |