α-D-Glucopiranósido de 4-nitrofenilo, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck Millipore Calbiochem
Sinónimos: 4-Nitrophenyl α-D-glucopyranoside, (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(Hydroxymethyl)-6-(4-nitrophenoxy)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol, 4-Nitrophenyl a-D-glucopyranoside
487506-1 487506-5
487506-1EA 56 EUR
487506-1 487506-5
α-D-Glucopiranósido de 4-nitrofenilo, Sigma-Aldrich®
α-D-Glucopiranósido de 4-nitrofenilo
Formula: C₁₂H₁₅NO₈
MW: 301.25 g/mol
Número MDL: MFCD00064088
Núm. CAS: 3767-28-0
EINECS: 223-189-3