p-Xylenol blue, Sigma-Aldrich®
Proveedor: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Sinónimos: Xylenol Blue
M-Clarity™ quality level = MQ200
205486-1G 205486-5G
205486-1GEA 28.3 EUR
205486-1G 205486-5G
p-Xylenol blue, Sigma-Aldrich®
p-Xylenol blue
Formula: C₂₃H₂₂O₅S
Número MDL: MFCD00005870
Núm. CAS: 125-31-5
EINECS: 204-736-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0db294c019862b4e3f9a4d5dfaad1fdb03aa859f&vid=cfbd21faa841403dc3c1be79e9aab5b47066aa92&prid=web&clid=SAPDAM