Diethylbenzene (mixture of isomers) mixture of o-, m- and p-isomers 95% (sum of isomers)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
114160010 114160025 114160100
ACRO114160010EA 62.4 EUR
ACRO114160010 ACRO114160025 ACRO114160100
Diethylbenzene (mixture of isomers) mixture of o-, m- and p-isomers 95% (sum of isomers)
Diethylbenzene (mixture of isomers)
Formula: C₁₀H₁₄
MW: 134.22 g/mol
Pto. Ebullición: 180…182 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –73 °C
Densidad: 0.869 g/cm³
Pto. de inflamación: 56 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00792900
Núm. CAS: 25340-17-4
EINECS: 246-874-9
UN: 2049
ADR: 3 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4940 to 1.4960 (20°C, 589 nm)
GC ≥95.0 % (sum of o-, m-, p-isomers)
Titration with HCl 0.37 to 0.43 M
Bromide (Br) ≤500 ppm